Pipettes Pasteur, extra-longues
Fournisseur: DELTALAB
200050 210006
DELT200050EA 464 EUR InStock
DELT200050 DELT210006
Pipettes Pasteur, extra-longues
Pipettes Pipettes Pasteur
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité