UPLC columns, ACQUITY UPLC™ BEH C18
Fournisseur: WATERS
186002350 186002352 186002349 186002344 186002353 176001048
WATE186002350EA 965 EUR InStock
WATE186002350 WATE186002352 WATE186002349 WATE186002344 WATE186002353 WATE176001048
UPLC columns, ACQUITY UPLC™ BEH C18
Colonnes pour chromatographie
These columns are suitable for a diverse range of analytes. With mobile phase (pH 1 to 12) and temperature (80 °C) compatibility, this trifunctionally-bonded alkyl column is a universal method development tool that can impact the retention, selectivity and sensitivity of ionisable compounds (with mobile phase pH) while delivering low- and high-pH stability for all analyte types.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité