Analytical HPLC columns, Symmetry® C8
Fournisseur: WATERS
WAT046970 WAT054270 WAT058961 WAT066204 WAT045995
WATEWAT046970EA 830 EUR InStock
WATEWAT046970 WATEWAT054270 WATEWAT058961 WATEWAT066204 WATEWAT045995
Analytical HPLC columns, Symmetry® C8
Colonnes pour chromatographie
Symmetry® C8 columns feature monofunctionally bonded C8 ligands on a high purity base-deactivated silica.
Symmetry® columns have the tightest column specifications in the industry giving resulting highly reproducible chromatographic results.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité