Analytical HPLC columns, XBridge™ BEH C18
Fournisseur: WATERS
186003031 186003022 186002978 186003034 186003027 186003110 186003111
WATE186003031EA 840 EUR InStock
WATE186003031 WATE186003022 WATE186002978 WATE186003034 WATE186003027 WATE186003110 WATE186003111
Analytical HPLC columns, XBridge™ BEH C18
Colonnes pour chromatographie
XBridge™ BEH C18 sorbent can be used over an entire range of mobile phase pH (1 to 12). The trifunctionally bonded C18 ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité