Laboratory/media bottles, narrow neck, borosilicate glass, with screw cap, BIBBY®
Fournisseur: SciLabware
1516/01RED 1516/02RED 1516/04RED 1516/08RED 1516/10RED 1516/12RED 1516/06RED
BIBB1516/01REDEA 118 EUR InStock
BIBB1516/01RED BIBB1516/02RED BIBB1516/04RED BIBB1516/08RED BIBB1516/10RED BIBB1516/12RED BIBB1516/06RED
Laboratory/media bottles, narrow neck, borosilicate glass, with screw cap, BIBBY®
Flacons Flacons en verre
PYREX® borosilicate glass with red polyester screw cap and pouring ring.
  • Printed with retrace code: downloadable batch certificate
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 °C
  • PTFE sealing disc resists chemical attack
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité