Boîtes d'assortiment, PP
Fournisseur: hünersdorff GmbH
611700 611900
216-3718EA 21.9 EUR InStock
216-3718 HUEN611900
Boîtes d'assortiment, PP
Boîtes Boîtes de rangement
Boîte d'assortiment avec poignée de transport en polypropylène résistant.
  • Fond coloré en polypropylène résistant aux chocs et aux fractures
  • Couleurs sûres pour l'alimentation, utilisation possible dans pratiquement tous les domaines de la vie
  • Résistant au froid et aux acides et bases habituels
  • Couvercle très transparent à fermeture hermétique évitant tout mélange des contenus
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité