L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rotary vane vacuum pumps
Fournisseur: LABCONCO
7739403 1467700 1472100
535-0226EA 6330 EUR InStock
535-0226 LBCP1467700 LBCP1472100
Rotary vane vacuum pumps
Pompe Pompes à vide à palettes
This vacuum pump is designed for use with aqueous samples that are compatible with FreeZone Freeze Dry Systems, CentriVap Centrifugal concentrators and Protector® Controlled Atmosphere glove boxes. It comes with a single phase direct drive motor, totally enclosed and fan cooled. When the motor overheats, the thermal overload device switches off the pump. When the pump cools down, the motor automatically restarts. Isolation valve seals the inlet to prevent oil and air contamination of the system in the event of power failure.
  • Two inlet adapters (¹/₂" and ³/₄")
  • Mode selector with two
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité