L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
picoLUCENT™ PLUS-HRP Kit
Fournisseur: G Bioscienes
786-09 786-002 786-09T 786-424 786-264 786-165
786-09EA 284 EUR InStock
786-09 786-002 786-09T GENO786-424 GENO786-264 GENO786-165
picoLUCENT™ PLUS-HRP Kit
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
The picoLUCENT™ PLUS-HRP kit is based on an ultra sensitive luminol substrate that produces chemiluminescence upon reaction with horseradish peroxidase. The chemiluminescence light emission can be recorded by a short exposure to autoradiography films.
  • Low picogram detection (10⁻¹²) of antigens
  • Low noise (signal/background ratio)
Information de livraison: Complete kit includes a non animal protein blocking agent (NAP-BLOCKER™) and wash buffer (femto-TBST™) and contains sufficient reagents for 25 mini blots (8×7,5 cm) or 1,500 cm² of PVDF or nitrocellulose membrane.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité