Armoire de mise au rebut
Fournisseur: Palbam
GDC-8040 GDC-FRAME GDC8040-FRAME
134-0486EA 2700 EUR InStock
134-0486 134-0487 PALBGDC8040-FRAME
Armoire de mise au rebut
Poubelles Conteneurs de déchets
This disposal cabinet can be used as a stand-alone unit or in combination with the dispenser unit (connecting frame required).
  • Made of stainless steel 304 with electropolished finish
  • Two waste openings, two doors and levelling feet
  • Does not require connecting to the wall
Can be used in cleanroom and critical environments.
Certifications: Certification ISO.
Information de livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier. Supplied with two large plastic bins.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité