Online SPE products, HyperSep™ Retain™ PEP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60310-201 60310-202 60311-201 60311-202 60312-201 60312-202
HYPE60310-201EA 464 EUR InStock
HYPE60310-201 HYPE60310-202 HYPE60311-201 HYPE60311-202 HYPE60312-201 HYPE60312-202
Online SPE products, HyperSep™ Retain™ PEP
Colonnes pour chromatographie
These online SPE products are designed to clean-up and concentrate target analytes.
  • Effective removal of contaminants, such as proteins, from samples
  • Fast, effective clean-up and concentration of target compounds
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité