Gel loading pipette tips, MµltiFlex®
Fournisseur: Carl Roth
MµltiFlex™
612-0675EA 105 EUR InStock
612-0675
Gel loading pipette tips, MµltiFlex®
Pointes de pipettes
These tips are suitable for loading SDS page protein gels, horizontal agarose and DNA sequencing gels.
  • Free of RNAse/DNAse and pyrogens
  • Free of human DNA and PCR inhibitors
  • Autoclavable
Suitable for Brand, Eppendorf, Finnpipette®, Gilson, Oxford, Roth, Sartorius, Socorex.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité