Online SPE products, HyperSep™ Retain™ CX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
HyperSep™ Retain™-CX
HYPE60311-301EA 420 EUR InStock
HYPE60311-301 HYPE60311-302 HYPE60312-301 HYPE60312-302 HYPE60310-301 HYPE60310-302
Online SPE products, HyperSep™ Retain™ CX
Colonnes pour chromatographie
HyperSep™ Retain™-CX for retention of basic and non-polar analytes in a sample matrix when used with an appropriate HPLC column.
  • Effective removal of contaminants such as proteins from samples
  • Compatible with conventional HPLC systems
  • Fast and effective clean-up and concentration of target compounds
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité