Deep freeze boxes, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
A272.1 A273.1 A274.1 A275.1 1597.1 1598.1
ROTHA272.1EA 23.45 EUR InStock
ROTHA272.1 ROTHA273.1 ROTHA274.1 ROTHA275.1 ROTH1597.1 ROTH1598.1
Deep freeze boxes, Rotilabo®
Boîtes Boîtes de congélation
HDPE box with LDPE lid.
  • Suitable for foodstuffs
  • Stackable
  • With notched lid
  • Rectangular and slightly conical
  • Temperature stable from −40 to +95 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité