Disposal Boxes for Broken Glasses
Fournisseur: Roth Carl
KN69.1 KN70.1
ROTHKN69.1EA 115.5 EUR InStock
ROTHKN69.1 ROTHKN70.1
Disposal Boxes for Broken Glasses
Boîtes Boîtes à déchets
Disposal boxes are made of cardboard, with 50 μm thick polyethylene liner bag, which prevents leakage of liquid residues.
  • Large flap in lid for easy filling
  • Flat folded for space-saving storage
  • Printed with eye-catching graphics in four languages (English, German, French, Spanish)
Ideal for safe collection and disposal of defective glassware.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité