Bottes de sécurité, Wellington, Schöffler und Wörner
Fournisseur: M S A
0306000041/37 0306000041/38 0306000041/39 0306000041/40 0306000041/41 0306000041/42 0306000041/43 0306000041/44 0306000041/45 0306000041/46 0306000041/47 0306000041/48
114-4786EA 26 EUR InStock
114-4786 114-4787 114-4788 114-4789 114-4790 114-4791 114-4792 114-4793 114-4794 114-4795 114-4796 114-4797
Bottes de sécurité, Wellington, Schöffler und Wörner
Chaussures et bottes
Ces bottes de protection anti-statiques et résistantes à l'eau disposent d'une semelle extérieure profilée (résistante à l'huile et à l'essence).
  • Semelle intercalaire résistante à la perforation des ongles
  • Embouts en acier (200 J)
Adaptées pour une utilisation sur les chantiers de construction.
Couleur: Jaune
Certifications: EN ISO 20345 ; S5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité