Filtration funnels, Büchner type
Fournisseur: SMITH SCIENTIFIC LTD
34S/30/3 34S/60/3 34S/90/3 34S/120/4 34S/175/4 34S/30/4 34S/40/4 34S/60/4 34S/90/4
SMIT34S/30/3EA 839 EUR InStock
SMIT34S/30/3 SMIT34S/60/3 SMIT34S/90/3 SMIT34S/120/4 SMIT34S/175/4 SMIT34S/30/4 SMIT34S/40/4 SMIT34S/60/4 SMIT34S/90/4
Filtration funnels, Büchner type
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs Büchner
Funnels, made of, borosilicate glass, with sintered glass disc. For convenient filtration of solutions.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Excellent temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité