Beakers, low form, borosilicate glass, with handle
Fournisseur: Smith Scientific
SMIT154/600EA 271 EUR InStock
SMIT154/600
Beakers, low form, borosilicate glass, with handle
Béchers
Borosilicate glass 3.3, with handle.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for general laboratory use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité