Attachable screwthread tubes
Fournisseur: Smith Scientific
SMIT746/GL18EA 8.5 EUR InStock
SMIT746/GL32 SMIT746/GL14 SMIT746/GL28 SMIT746/GL18
Attachable screwthread tubes
Adaptateurs Adaptateurs pour tubes filetés
Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
DIN screw thread GL.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité