In-line filters
Fournisseur: Agilent
01090-27609 01090-68702 01090-68703 280959-904 280960-901 5022-2165 5022-2166 5022-2185 5064-8273 280959-907 5065-4500 5065-9901 G1311-60006 5067-1553 5067-1562 5067-1551 5067-1555 5023-0271 5067-6189
HEWL01090-27609EA 64.8 EUR InStock
HEWL01090-27609 HEWL01090-68702 HEWL01090-68703 HEWL280959-904 HEWL280960-901 HEWL5022-2165 HEWL5022-2166 HEWL5022-2185 HEWL5064-8273 HEWL280959-907 HEWL5065-4500 HEWL5065-9901 HEWLG1311-60006 HEWL5067-1553 HEWL5067-1562 HEWL5067-1551 HEWL5067-1555 HEWL5023-0271 HEWL5067-6189
In-line filters
Filtres Systèmes de filtres en ligne
Column inlet frit contamination that can increase column backpressure and reduce efficiency. Two types of high pressure in-line filter kits for use with any HPLC system are available.
  • To prevent blockages, always use the appropriate filters in the LC system
  • Microbore column blockages are a particular problem, due to the small diameter of the inlet frit
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité