Flasks, Erlenmeyer, with standard ground joint
Fournisseur: SMITH SCIENTIFIC LTD
8SFE500/B19 8SFE150/B24 8SFE250/B19 8SFE100/B19
SMIT8SFE500/B19EA 1900 EUR InStock
SMIT8SFE500/B19 SMIT8SFE150/B24 SMIT8SFE250/B19 SMIT8SFE100/B19
Flasks, Erlenmeyer, with standard ground joint
Ballons Flacons Erlenmeyers
Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité