Standard conical ground joints sockets and cones
Fournisseur: Smith Scientific
SMIT8124/50/42EA 71.5 EUR InStock
SMIT8120/24/29 SMIT8124/50/42 SMIT8124/7/16 SMIT8124/34/35 SMIT8120/14/23 SMIT803/24/19 SMIT8120/45/40 SMIT8124/19/26 SMIT8120/34/35 SMIT8120/10/19 SMIT8120/50/42 SMIT803/19/26 SMIT8124/24/29 SMIT8124/40/38 SMIT8124/10/19 SMIT8124/29/32 SMIT8124/24/40 SMIT8120/45/50 SMIT8120/19/26 SMIT8124/45/40 SMIT803/24/29 SMIT803/14/23 SMIT8124/12/21 SMIT8124/14/23 SMIT8120/29/32 SMIT8120/55/44 SMIT803/29/32 SMIT8120/40/38
Standard conical ground joints sockets and cones
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Made of borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité