Chemical resistant overalls, Body Plus
Fournisseur: BEST FRANCE
01073A010XL 01073A010XXL
BESF01073A010XLEA 0 EUR InStock
BESF01073A010XL BESF01073A010XXL
Chemical resistant overalls, Body Plus
Vêtements à usage unique
These hooded overalls are made of breathable SMS fabric. They offer protection against hazardous dust and light liquid chemical splashes and sprays.
  • Elastic wrists, ankles and back
  • Moisture wicking properties
  • Zip closure with adhesive flap cover
Colour: White
Weight: 50 g/m²
Certifications: Type 5/6; Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité