Cut resistant gloves, Showa 540D
Fournisseur: Showa
540D-S 540D-M 540D-L 540D-XL 540D-XXL
112-5858EA 77 EUR InStock
112-5858 112-5857 112-5856 112-5859 112-5860
Cut resistant gloves, Showa 540D
Gants
This flexible, light glove provides effective protection against cuts and abrasion. They HPPE knitted liner features a PU coating and therefore also withstands contact with oily parts.
  • Coating on the palm only, breathable back reduces perspiration
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • Seamless design: No skin irritation
  • Elasticated cuffs
Ideal for metallurgy, sheet metal applications and finishing work, e.g. tilling.
Length: 210 - 260 mm
Cut-level: EN cut 2
EN 388 (4241); Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (4241B); Cat. II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité