Retaining clips for flat flange lids, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
JC100F JC75F
201-8562EA 47.3 EUR InStock
201-8562 201-8565
Retaining clips for flat flange lids, Quickfit®
Pinces Pinces à usage général
Stainless steel construction.
For securing flat flange lids to wide neck reaction flasks and culture vessels.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité