Lab markers, water resistant
Fournisseur: NeoLab
NEOL2-5040EA 6.5 EUR InStock
NEOL2-5040
Lab markers, water resistant
Stylos Marqueurs de laboratoires
Markers write on all materials used in a laboratory (as glass, plastics, porcelain, metal, wood, paper, etc.) and perform equally well on dry or moist, cold or warm surfaces.
  • Fine tip
  • Ink won't bleed when subjected to water or alcohol during normal use
  • Yet can be washed off
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité