Fingertight adapters, Color-It
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
JR-55015-5 JR-55016-12 JR-55014-5 JR-55013-5 JR-55012-5 JR-55011-5 JR-55010-5
JOURJR-55015-5EA 16.4 EUR InStock
JOURJR-55015-5 JOURJR-55016-12 JOURJR-55014-5 JOURJR-55013-5 JOURJR-55012-5 JOURJR-55011-5 JOURJR-55010-5
Fingertight adapters, Color-It
Raccords et connecteurs
These fingertight PP adapters are used with ¹/₄" PEEK and stainless hex-head nuts, converting them into colour coded fingertight fittings.
  • Fit all hex-head PEEK and SS fittings for ¹/₁₆" tubing
  • Used in low and high pressure
  • Available in six colours for easy solvent line identification
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité