70% d’isopropanol stérile, Contec®
Fournisseur: CONTEC
SBC570I SBT170IW SBT0570IW
CONTSBC570IEA 280 EUR InStock
CONTSBC570I 141-1463 115-2473
70% d’isopropanol stérile, Contec®
Produits nettoyants Désinfectants
L’IPA stérile Contec® est un mélange d’isopropanol à 70 % v/v avec 30 % d’eau pour préparations injectables ou purifiée. Cette formulation prête à l’emploi élimine les coûts de mélange, de filtration, de traitement et de contrôle qualité de la production interne. Utilisée pour essuyer les mains gantées et également comme nettoyant de surface pour l’élimination des contaminants, en particulier lorsqu’elle est employée avec les lingettes stériles Contec®.
  • Les niveaux garantis d’endotoxines de <0,25 EU/ml le rendent idéal pour une utilisation dans les zones de contact avec le produit
  • Fabriqué selon les BPF sous un flux d’air laminaire de catégorie A dans une salle blanche de classe C, garantissant que l’alcool, le récipient et l’emballage sont exempts de contamination et de particules
  • Un pulvérisateur à gâchette et un système de protection à doublure dans la bouteille empêche le contenu de la bouteille de se contaminer pendant son utilisation
  • Les bouteilles peuvent être complètement vidées, ce qui évite le gaspillage. Il n’est donc pas nécessaire de jeter le produit non utilisé pendant la durée de conservation.
  • Le pulvérisateur à gâchette peut être réglé en jet ou en vaporisation - les gouttelettes de grande taille réduisent le risque d’inhalation et offrent une bonne couverture de surface
  • Conditionné dans un double / triple sac à déchirement linéaire pour que chaque sac soit facile à ouvrir même avec des gants
  • Stérilisé par irradiation aux rayons gamma, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des salles blanches de catégorie A et B
Le produit de 5 litres est mélangé à de l’eau purifiée, tandis que les sprays à pulvériser sont mélangés à de l’eau pour injection.
Le mélange d’alcool est filtré à 0,2 microns, rempli et emballé dans une salle blanche de catégorie C (ISO classe 7). Cette méthode de fabrication propre associée à de l’eau pour injection ou de l’eau purifiée garantit que le mélange d’alcool présente un taux d’endotoxines inférieur à 0,25 EU/ml.
Certifications: L’IPA stérile Contec est stérilisé par irradiation aux rayons gamma à l’aide d’un procédé validé, à un minimum de 25 kGy.
Information de livraison: Fourni en pulvérisateurs à gâchette de 0,5 ou 1 litre munis d’un système protégé qui garantit la stérilité tout au long de l’utilisation, ou en récipient fermé de 5 L pour les grandes surfaces.
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité