Storage Boxes for Vials
Fournisseur: NEOLAB
2-1937 2-1940
NEOL2-1937EA 13.1 EUR InStock
NEOL2-1937 NEOL2-1940
Storage Boxes for Vials
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Storage boxes, made of PP, coloured, for HPLC vials, cryotubes or 1,5 and 2,0 ml microcentrifuge tubes with the height of 46 mm and up to 12 mm diameter.
  • Stackable
  • Transparent, tight sealing and hinged lid
  • Also usable as cryobox
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité