Gants résistants aux produits chimiques, Tricopren® 723
Fournisseur: KCL by Honeywell
723.8 723.9 723.10 723.11
112-1751EA 61.5 EUR InStock
112-1751 112-1752 112-1753 112-1754
Gants résistants aux produits chimiques, Tricopren® 723
Gants
Ce gant est trempé pour former la couche de chloroprène, puis trempé dans un bain adhésif sans solvant et finalement, le tricot en coton est fixé. Ainsi, le gant est entièrement recouvert, imperméable et offre une résistance chimique et mécanique élevée.
  • Free from latex
  • Good grip when handling wet parts due to palm profile
  • Flexible in warmth an cold, good dexterity
  • Seamless tricot allows a very fine touch
Idéal pour l'élimination des pièces contaminées par les bains d'immersion, la manipulation de pièces lourdes contaminées, le nettoyage et la maintenance dans les usines chimiques et lors de la manipulation de pièces huileuses et graisseuses.
Certifications: EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (AJKLMS) ; Cat. III ; AQL < 0,65
Approuvés pour le contact alimentaire.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité