Microtubes à centrifuger
Fournisseur: NeoLab
NEOL7-4590EA 89.3 EUR InStock
NEOL7-4590
Microtubes à centrifuger
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, amber coloured.
  • Ungraduated
  • Amber coloured to protect light sensitive substances
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
With thread.
Informations de commande: Screw caps must be ordered seperately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité