Gants résistants à la chaleur, KarboTECT® 950
Fournisseur: KCL by Honeywell
950.10 950.9 950.7
KCHL950.10EA 96.8 EUR InStock
KCHL950.10 KCHL950.9 KCHL950.7
Gants résistants à la chaleur, KarboTECT® 950
Gants
Ces gants tricotés ambidextres sont composés de para-aramide, mais contiennent également du carbone et de la laine. Cette combinaison permet de travailler à des températures pouvant atteindre 250 °C.
  • Bonne isolation thermique, haute résistance aux coupures
  • Réduction de la charge électrostatique
  • Très grand confort en raison de l'empiècement en coton
  • Conception à cinq doigts pour une bonne flexibilité et une bonne préhension
  • La fibre para-aramide peut être lavée plusieurs fois sans perdre ses propriétés de protection mécanique
  • Les tailles de gant sont marquées par un codage couleur différent sur le bracelet
Parfaits pour les personnes travaillant dans le secteur du traitement des métaux, les grosses boulangeries, les raffineries et tous les espaces impliquant des contacts avec la chaleur sèche. Conviennent également à une utilisation en laboratoire lors de la manipulation de fours chauds et d'étuves à chaud.
Certifications: EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX); Cat. III
Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité