Storage Box, with Inserts
Fournisseur: NEOLAB
4-5010 4-5011
NEOL4-5010EA 50.9 EUR InStock
NEOL4-5010 NEOL4-5011
Storage Box, with Inserts
Boîtes Boîtes de rangement
PS, clear.
  • Insert tray weakly jams the tubes so it can be directly immersed into a water bath for quick- thawing the samples
  • Base can be filled with dry ice or liquid nitrogen for storage, transport or snap-freezing
Outer dimensions: 185×110×65 mm
Inner dimensions: 165×90×55 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité