Large Rectangular Waste Bins
Fournisseur: Gilac PROFESSIONNEL
G140521 G145521 G145621 G145821
216-2880EA 445 EUR InStock
216-2880 CORAG145521 CORAG145621 CORAG145821
Large Rectangular Waste Bins
Poubelles Conteneurs de déchets
LDPE.
  • Mechanical and chemical resistance
  • Durability and versatility
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité