Antibody saver trays, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F451000000 F451000001 F451000002
BELAF451000000EA 78.3 EUR InStock
BELAF451000000 BELAF451000001 BELAF451000002
Antibody saver trays, SP Bel-Art
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Antibody saver trays, PP, translucent, minimizes the use of expensive antibodies when incubating filters in the western blot process by using an optimally sized tray.
  • Single lane tray in a set of five linked together for easier handling but can be easily separated
  • Available for popular midi and mini gels
  • Includes attached lid to protect against spillage
  • Trays are stackable, enclosable and reusable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité