L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Closures with barbed bulkhead fittings, for bottles, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS2167-0001 DS2167-0002
216-8921EA 75.1 EUR InStock
216-8921 216-8922
Closures with barbed bulkhead fittings, for bottles, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour flacons
PP, white, autoclavable.
  • Barbed at both ends to accept tubing inside and outside the container
  • Closures are predrilled allowing for easy, safe in-house assembly
Suitable for aseptic transfer of liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité