L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hydrogen generator, Precision Hydrogen Trace
Fournisseur: PEAK SCIENTIFIC
64-0500 64-0250
564-0173EA 14100 EUR InStock
564-0173 564-0300
Hydrogen generator, Precision Hydrogen Trace
Générateurs de gaz Générateurs d'hydrogène
This generator is suitable for carrier gas and flame gas at trace detection limits. Hydrogen purity 99,9999%. Moisture content <1 ppm.
  • Proven PEM Technology generates hydrogen safely and reliably
  • Regenerative PSA Dryers ensure highest level of purity
  • Automatic loading pump as standard
  • Maintenance limited to replacing de-ionizer cartridge
  • Internal leak detection with automatic shutdown features
  • Series option to combine multiple units for higher flow requirements
  • Remote shutdown
  • GC In Oven Hydrogen Leak Detector available as an optional extra
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..