Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, Reflexor®, 36903/36913
Fournisseur: ABEBA
36903/36 36903/37 36903/39 36903/40 36903/41 36903/42
ABEB36903/36EA 135 EUR InStock
ABEB36903/36 ABEB36903/37 ABEB36903/39 ABEB36903/40 ABEB36903/41 ABEB36903/42
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, Reflexor®, 36903/36913
Chaussures et bottes
Sabot anti-décharge électrostatique en cuir lisse, doublure en cuir, lanière de cheville pliable et réglable, semelle de marche en polyuréthane résistant aux combustibles.
  • Extrêmement légères, semelle de marche, antidérapante, en polyuréthane
  • Deux semelles remplaçables Reflexor® (une semelle de massage et une semelle confortable lisse)
  • Semelles intérieures orthopédiques
  • Traitement anti-odeurs et germes
  • Zone du cou-de-pied avec bande élastique
  • Fermeture par boucle
Colour: White or black
Couleur: Blanc ou noir
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRB
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité