Hexnut fittings
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
SGEA1021003EA 46.3 EUR InStock
SGEA1021003 SGEA0730014 SGEA1021011
Hexnut fittings
Raccords et connecteurs
Stainless steel 10-32 thread fittings use a non-swaging PEEK replaceable ferrule, for use with GLT™ columns.
  • Inert contact surfaces make them biocompatible
  • Ideal for applications where corrosive solvents are being used
  • Maximum pressure rating of 344,74 bar (5000 psi)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité