Tubing cutter, Terry-Tool
Fournisseur: SGE a Trajan company
082780 082782
SGEA082780EA 387 EUR InStock
SGEA082780 SGEA082782
Tubing cutter, Terry-Tool
Cutters
Cutter for steel tubing.
  • Cutting wheel for cutting ¹/₁₆ and ¹/₈" stainless steel tubing
  • Clean, right angle cuts with minimal burring or chipping of the tubing
  • No additional reaming or deburring is required
Informations de commande: Spare cutting wheels are available.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité