HPLC columns, Discovery RP-AmideC16, Supelco®
Fournisseur: Merck
505064-30 505013-40
505064-30EA 849 EUR InStock
505064-30 505013-40
HPLC columns, Discovery RP-AmideC16, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
These columns with excellent retention and resolution of polar compounds are less hydrophobic than C18 columns.
  • Unique selectivity compared to C18
  • Excellent peak shape and efficiency
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité