Adhesion slides, StarFrost®
Fournisseur: KNITTEL
VS11371077FKA VS113711FEC.01
KNITVS11371077FKAEA 12.7 EUR InStock
KNITVS11371077FKA KNITVS113711FEC.01
Adhesion slides, StarFrost®
Lames Lames adhésives
Borosilicate glass with silane coating.
  • Standard colours
  • Free polar bonds
  • Marking area for easy identification
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité