Cation exchange HPLC columns, Dionex™, IonPac™ CS14
Fournisseur: DIONEX
044123 044124
DION044123EA 0 EUR InStock
DION044123 DION044124
Cation exchange HPLC columns, Dionex™, IonPac™ CS14
Colonnes pour chromatographie
CS14 columns are used for the determination of aliphatic amines, aromatic amines and polyamines by using methane sulfonic acid or sulfuric acid eluents.
  • Compatible with organic solvents
  • For moderately hydrophobic amines
Used for the sample matrices include environmental water, power plant waters treated with ammonium, morpholine, ethanolamine, and also used for industrial solvents.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité