ESD occupational shoes, clogs, Arrow, 38400
Fournisseur: ABEBA GMBH
38400/36 38400/38 38400/41 38400/45 38400/35 38400/47
114-2420EA 82.3 EUR InStock
114-2420 114-2422 114-2425 114-2429 ABEB38400/35 ABEB38400/47
ESD occupational shoes, clogs, Arrow, 38400
Chaussures et bottes
ESD clogs made from smooth leather upper, leather lining and a non foldable and adjustable heel strap - See model 38200.
  • Adjustable instep area and Velcro® fastening
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • Abrasion and slip resistant PU sole
Couleur: Blanc
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, FO, SRA.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité