Caps for screw neck vials
Fournisseur: Waters
WATE186000305EA 52 EUR InStock
WATE186000305
Caps for screw neck vials
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Dark blue PE screw cap with bonded slit septum for 12×32 mm vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité