Analytical HPLC columns, XBridge™ BEH Shield RP18
Fournisseur: WATERS
186003042 186003045 186003070
WATE186003042EA 840 EUR InStock
WATE186003042 WATE186003045 WATE186003070
Analytical HPLC columns, XBridge™ BEH Shield RP18
Colonnes pour chromatographie
XBridge™ BEH Shield RP18 columns complement the XBridge™ BEH C18 and C8 phases and provide a necessary and powerful tool for HPLC method development. The embedded carbamate group in the bonded phase ligand provides alternate selectivity, especially for phenolic compounds compared to straight chain alkyl columns.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité