Compresses pour biopsie
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
3801000 3801020
720-2428EA 17.5 EUR InStock
720-2428 720-2429
Compresses pour biopsie
Tampons de biopsie
Les compresses pour biopsie sont fabriquées à partir de mousse à cellules ouvertes qui permet de transférer entièrement et en toute sécurité les liquides autour des tissus tout en maintenant l'échantillon en sécurité.
  • Disponibles en mousse blanche ou bleue
  • Rectangulaires, 25×30 mm
  • Transfert de liquides moins important pendant le traitement
Pour éviter le flottement et les artéfacts, elles doivent être pré-imprégnées de fixateur. Leur structure effilée permet d'empêcher l'application d'une pression excessive sur les échantillons non fixés, ce qui réduit le risque que les tissus ne se collent aux compresses ou que les fibres ne s'effilochent au cours d'inclusion.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité