Cassettes pour biopsie IP ActivFlo III, à ruban
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
39LC-625-1-L 39LC-625-10-L 39LC-625-11-L 39LC-625-2-L 39LC-625-3-L 39LC-625-4-L 39LC-625-5-L 39LC-625-6-L 39LC-625-7-L 39LC-625-8-L 39LC-625-9-L
720-2364EA 342 EUR InStock
720-2364 720-2653 720-2655 720-2657 720-2659 720-2661 720-2663 720-2665 720-2667 720-2669 720-2671
Cassettes pour biopsie IP ActivFlo III, à ruban
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Les cassettes pour biopsie IP ActivFlo III sont équipées d'une conception de pores « Fluidic Flow » brevetée pour un échange de réactif maximal. Avec leur taille de pores de 0,26 mm, les cassettes permettent de sécuriser les plus petits échantillons, ce qui élimine le besoin de sachets à biopsie et d'éponges. Les cassettes comportent également des parois inclinées qui créent un panier pour la gestion des petits tissus. Ces cassettes en deux parties avec couvercle à charnières ont été conçues pour l'imprimante à cassettes IP C Leica, avec
  • Disponibles dans un conditionnement avec ruban pour un chargement facile de l'imprimante
  • Onze couleurs disponibles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité