Micro-lamelles couvre-objets
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
3800198G 3800146G 3800145G
630-2098EA 5.6 EUR InStock
630-2098 630-2097 630-2096
Micro-lamelles couvre-objets
Lamelles couvre-objet
Ces micro-lamelles couvre-objets sont équipées d'un verre borosilicaté pré-nettoyé.
  • Faible épaisseur uniforme et planéité
  • Verre non-corrosif et anti-buée dans un revêtement non pelucheux avec absorption des chocs
  • Contrôle strict des caractéristiques pendant les procédures de découpe, de nettoyage, de pesée et de conditionnement
Conditionnement: Includes dessicant.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité