GC septa, TR-Blue
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
313B3233 313B3240
555-8258EA 45.5 EUR InStock
555-8258 555-8259
GC septa, TR-Blue
Septa
Made of low-bleed silicone, these septa have excellent mechanical properties and are ideal for demanding GC-MS applications.
  • General purpose septa
  • Easy to penetrate
  • Maximum temperature 200 to 250 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité