Anion exchange HPLC columns, ProPac™ PA1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
039657 039658 040137
555-7260EA 0 EUR InStock
555-7260 555-7261 555-7262
Anion exchange HPLC columns, ProPac™ PA1
Colonnes pour chromatographie
Columns are designed for the separation and purification of hydrophilic anionic proteins and peptides.
  • Pellicular packing ensure high efficiency and fast mass transport
  • Ideal for high resolution separations
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité